Kluczowe dokumenty
41605
DL-Mandelic acid
analytical standard
Synonim(y):
(±)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.5% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D 0±1°, c = 5 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
OC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Human urine samples by high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with ultraviolet (UV) detector.
- Rat urine samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) with selected ion monitoring (SIM) detection.
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)