39865
Calcium Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L Ca+2 in nitric acid (nominal concentration), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
1000 mg/L Ca+2 in nitric acid (nominal concentration)
metody
ion chromatography: suitable
Zastosowanie
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Opis ogólny
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Powiązanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
W niniejszym badaniu dokonano przeglądu przydatności wody ultraczystej do analizy IC wody pitnej. Oceniono jony nieorganiczne i produkty uboczne dezynfekcji (DBP).
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.