Merck
395132
Sigma-Aldrich
Periodic Acid Solution
1 g/dL in deionized water
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Postać
solution
Poziom jakości
okres trwałości
expiry date on label
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
stężenie
1 g/dL in deionized water
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Klucz InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
For use in procedure no. 395 for Periodic Acid-Schiff (PAS) and Silver Stain Procedure No. HT100.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)