Kluczowe dokumenty
37902
Hexaflumuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-[3,5-Dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenylcarbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
FC(F)C(F)(F)Oc1c(Cl)cc(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
InChI
1S/C16H8Cl2F6N2O3/c17-7-4-6(5-8(18)12(7)29-16(23,24)14(21)22)25-15(28)26-13(27)11-9(19)2-1-3-10(11)20/h1-5,14H,(H2,25,26,27,28)
Klucz InChI
RGNPBRKPHBKNKX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.