Merck
36742
Supelco
1,2,3-Trichlorobenzene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.45
Beilstein:
956882
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
6.25 (vs air)
ciśnienie pary
0.07 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
PESTANAL®
temp. samozapłonu
1059 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
6.6 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
218-219 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Clc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
Klucz InChI
RELMFMZEBKVZJC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roger Lille-Langøy et al.
Toxicology and applied pharmacology, 284(1), 54-64 (2015-02-15)
Many persistent organic pollutants (POPs) accumulate readily in polar bears because of their position as apex predators in Arctic food webs. The pregnane X receptor (PXR, formally NR1I2, here proposed to be named promiscuous xenobiotic receptor) is a xenobiotic sensor
Hongmei Hu et al.
Journal of chromatographic science, 52(5), 375-382 (2013-05-07)
A simple, rapid, sensitive and high throughput method is described, based on solid-phase disk extraction (SPDE) and gas chromatography-electron capture detection, for the determination of chlorobenzens (CBs) in water samples. The proposed SPDE sample pretreatment method was initially optimized and
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at
Protokoły
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis