Merck
36681
Supelco
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol hemihydrate, ‘Acetone chloroform’, ‘Chlorobutanol’
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3CC(CH3)2OH · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.46
Beilstein:
878167
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Klucz InChI
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate is a detergent preservative with antifungal and antibacterial properties and is widely used in food and cosmetic industry.
Zastosowanie
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate in combination with dimethyl sulfone, can serve as an appropriate solvent for the freeze drying of certain parenteral organic drugs, which have an increase in many factors such as stability, dissolution rate, dosing accuracy and sterility.
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate may be used as an analytical standard for the quantification of the analyte in pharmaceutical formulations using micellar electro-kinetic chromatography (MEKC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Freeze?drying above room temperature
Tesconi S.M, et al.
Journal of pharmacopuncture, 88, 501-506 (1999)
Glaucoma E-book (2014)
Małgorzata Jaworska et al.
Journal of separation science, 28(2), 137-143 (2005-03-10)
Preservatives are used to protect pharmaceutical formulations from microbial attack during the period of administration to the patient. Because of their biological activity, preservatives have to be identified and assayed according to the same rules as apply to active components.