Merck
20801
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 98-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Synonim(y):
β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol hemihydrate, ‘Acetone chloroform’, ‘Chlorobutanol’
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3CC(CH3)2OH · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.46
Beilstein:
878167
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
98-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Formularz
solid
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
zanieczyszczenia
≤0.002% heavy metals (as Pb)
4.5-5.5% water (Karl Fischer)
pozostałość po prażeniu
≤0.1% (as SO4)
mp
76-80 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Klucz InChI
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Półwodzian 1,1,1-trichloro-2-metylo-2-propanolu (chlorobutanol) jest środkiem konserwującym stosowanym jako wzorzec do ilościowego oznaczania konserwantów w preparatach farmaceutycznych przy użyciu kapilarnej metody elektroforetycznej. Został również użyty do znieczulenia pijawek w celu przygotowania biblioteki c-DNA z regenerujących się komórek retziusa.
Działania biochem./fizjol.
Chlorobutanol lub 1,1,1-trichloro-2-metylo-2-propanol to okulistyczny środek konserwujący i uspokajający środek nasenny o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych. Zmniejsza również prędkość przewodzenia i indukuje niewydolność przewodzenia i automatyzm w izolowanych paskach mięśnia komorowego, a także wpływa na komórki mięśnia sercowego poprzez działanie na błonę komórkową i zmniejsza napięcie izometryczne wytwarzane przez serce.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
K Hermsmeyer et al.
The American journal of physiology, 230(2), 306-310 (1976-02-01)
The negative inotropic effect of a commonly used formulation of bradykinin (Sandoz BRS-640) was found to be due to chlorobutanol, a constituent of the preparation. Solutions containing up to 100 mug of crystalline bradykinin/ml had no effect on tension or
Elena S Novitskaya et al.
Clinics in dermatology, 29(3), 295-299 (2011-04-19)
Identifying contact allergens in ophthalmic medications can be a challenging and daunting experience. We summarize data on topical ophthalmic medications with the potential to cause periorbital contact dermatitis and allergic conjunctivitis, highlighting current dilemmas and controversies in this area. The
S Korneev et al.
Invertebrate neuroscience : IN, 3(2-3), 185-192 (1998-10-23)
We have constructed a subtractive cDNA library from regenerating Retzius cells of the leech, Hirudo medicinalis. It is highly enriched in sequences up-regulated during nerve regeneration. Sequence analysis of selected recombinants has identified both novel sequences and sequences homologous to
Małgorzata Jaworska et al.
Journal of separation science, 28(2), 137-143 (2005-03-10)
Preservatives are used to protect pharmaceutical formulations from microbial attack during the period of administration to the patient. Because of their biological activity, preservatives have to be identified and assayed according to the same rules as apply to active components.