Merck
35405
Supelco
α-Zearalanol solution
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonim(y):
(3S,7R)-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-Decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one solution, 2,4-Dihydroxy-6-(6α,10-dihydroxyundecyl)benzoic acid μ-lactone solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
dostępność
not available in Canada
stężenie
~10 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14+/m0/s1
Klucz InChI
DWTTZBARDOXEAM-GXTWGEPZSA-N
Opis ogólny
α-Zearalanol jest laktonem kwasu rezorcynowego. Jest to niesteroidowy fitoestrogen pochodzenia roślinnego, często stosowany jako suplement diety.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
α-Zearalanol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w tradycyjnych chińskich lekach, ludzkim i moczu zwierząt różnymi technikami chromatograficznymi.
Komentarz do analizy
czystość: ≥97,0% (HPLC)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A rapid method for simultaneous determination of zearalenone, α-zearalenol, β-zearalenol, zearalanone, α-zearalanol and β-zearalanol in traditional Chinese medicines by ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Han Z, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879(5-6), 411-420 (2011)
Shaohui Zong et al.
Journal of bone and mineral metabolism, 30(2), 136-143 (2011-07-21)
To assess the ability of α-zearalanol (α-ZAL) to prevent bone loss in an ovariectomized (OVX) rat model of osteoporosis, α-ZAL was administered intragastrically to rats. After 35 days, the total body bone mineral density (BMD) was assessed in all rats. All
Marcella L Card et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(6), 1480-1487 (2012-01-10)
Surface runoff from manure-fertilized fields is a significant source of endocrine-disrupting compounds (EDCs) in the environment. Sorption by soils may play a major role in the environmental fate of manure-borne EDCs, including 17α- and 17β-estradiol (17α-E2 and 17β-E2), estrone (E1)
Shen Qu et al.
Environmental science & technology, 46(24), 13202-13211 (2012-11-21)
Trenbolone acetate, melengestrol acetate, and zeranol are synthetic hormones extensively used as growth promoters in animal agriculture, yet despite occurrence in water and soil little is known about their environmental fate. Here, we establish the time scales and mechanisms by
A Pazaiti et al.
International journal of clinical practice, 66(1), 28-36 (2011-12-08)
Zearalenone (ZEN) is a non-steroidal mycoestrogen that widely contaminates agricultural products. ZEN and its derivatives share similar molecular mechanisms and activity with estrogens and interact with ERα and ERβ leading to changes in the reproductive system in both animals and