Merck
34172
Supelco
Triticonazole
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(RS)-(E)-5-(4-Chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC1(C)CCC(=C/c2ccc(Cl)cc2)\C1(O)Cn3cncn3
InChI
1S/C17H20ClN3O/c1-16(2)8-7-14(9-13-3-5-15(18)6-4-13)17(16,22)10-21-12-19-11-20-21/h3-6,9,11-12,22H,7-8,10H2,1-2H3/b14-9+
Klucz InChI
PPDBOQMNKNNODG-NTEUORMPSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tritikonazol jest fungicydem triazolowym stosowanym głównie do zaprawiania nasion zbóż.
Zastosowanie
Tritikonazol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w osadach ściekowych, olejach jadalnych, glebie i zbożach oraz suchej paszy dla zwierząt różnymi technikami chromatograficznymi.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Determination of polar pesticides in soil by micellar electrokinetic chromatography using QuEChERS sample preparation.
Bol?shakov DS, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 69(1), 89-97 (2014)
Determination of triazole pesticide residues in edible oils using air-assisted liquid-liquid microextraction followed by gas chromatography with flame ionization detection.
Farajzadeh MA, et al.
Journal of Separation Science, 38(6), 1002-1009 (2015)
Rui Liu et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 185, 109691-109691 (2019-09-30)
The rational use and the environmental safety of chiral pesticides have attracted significant research interest. Here, enantioselective toxic effects and the selective toxic mechanism of triticonazole (TRZ) against the aquatic microalgae Chlorella pyrenoidosa were studied. The 96h-EC50 values of rac-
Qing Zhang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1009-1010, 130-137 (2016-01-03)
An efficient and novel enantioseparation and determination method was developed to quantify the enantiomers of chiral triazole fungicide triticonazole in fruit, vegetable, and soil samples. Under the optimal chromatographic conditions, the enantiomers of triticonazole were completely enantioseparated on a cellulose
Development of a multi-residue method for the determination of pesticides in cereals and dry animal feed using gas chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry: II. Improvement and extension to new analytes.
Walorczyk S
Journal of Chromatography A, 1208(1-2), 202-214 (2008)