Merck
33931
Supelco
Clioquinol
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, 5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol, Iodochlorhydroxyquin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5ClINO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.50
Beilstein:
153637
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Klucz InChI
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kliochinol jest pochodną 8-hydroksychinoliny, która należy do kategorii alergenów i znajduje potencjalne zastosowanie jako środek przeciwzakaźny na biegunkę. Może być stosowany jako chelator w leczeniu choroby Alzheimera, ponieważ ma dobre powinowactwo do jonów cynku i miedzi i może łatwo przekraczać barierę krew-mózg.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Treatment of Alzheimer?s disease with clioquinol
Regland B, et al.
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 12, 408-414 (2001)
Clioquinol, a drug for Alzheimer's disease specifically interfering with brain metal metabolism: structural characterization of its zinc (II) and copper (II) complexes
Vaira DM, et al
Inorganic Chemistry, 43, 3795-3379 (2004)
Silvio R Bareggi et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 18(1), 41-46 (2011-01-05)
Clioquinol was produced as a topical antiseptic and marketed as an oral intestinal amebicide in 1934, being used to treat a wide range of intestinal diseases. In the early 1970s, it was withdrawn from the market as an oral agent
Simon Melov
Trends in neurosciences, 25(3), 121-123 (2002-02-20)
Alzheimer's disease (AD) is a devastating age-related neurodegenerative disorder that has been intensively studied over the last several years. In vitro and in vivo studies have led to an understanding of some of the physico-chemical properties of amyloid, a well-characterized
T W Meade
British journal of preventive & social medicine, 29(3), 157-169 (1975-09-01)
Between about 1955 and 1970, some 100,000 Japanese were diagnosed as having subacute myelooptic neuropathy (SMON), a new disease characterized by abdominal and neurological manifestations, the former nearly always preceding the latter. Circumstantial evidence obtained in 1969-70 suggested that SMON