Merck
33688
Supelco
BDE No 205 solution
50 μg/mL in isooctane, analytical standard
Synonim(y):
2,3,3′,4,4′,5,5′,6-Octabromodiphenyl ether solution, 2,3,3′,4,4′,5,5′,6-OctaBDE, PBDE 205
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H2Br8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
801.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
50 μg/mL in isooctane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1cc(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)cc(Br)c1Br
InChI
1S/C12H2Br8O/c13-4-1-3(2-5(14)6(4)15)21-12-10(19)8(17)7(16)9(18)11(12)20/h1-2H
Klucz InChI
CVMKCYDBEYHNBM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
BDE nr 205 jest zanieczyszczeniem należącym do klasy polibromowanych eterów difenylowych. Może być stosowany komercyjnie jako dodatek zmniejszający palność w materiałach budowlanych, tekstyliach, tworzywach sztucznych i sprzęcie elektronicznym.
Zastosowanie
BDE nr 205 może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w próbkach gleby przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
The customer needs to make sure that the standard is homogeneous, this can be achieved by shaking, vortexing , or sonicating the ampoule before opening the ampoule. Care should be taken when opening the ampoule to avoid any injuries from the broken glass.
The standard should be transferred to a clean and appropriate vial or flask using clean pipettes or micro pipettes. The vial should be immediately capped to avoid any loss or evaporation of the solvent.
After opening the ampoule, the standard should not be stored or kept in the ampoule. To preserve the integrity of the product, the standard should be transferred to an appropriate vial that must be capped and stored according to the recommendation on the Certificate of Analysis.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Estimated PBDE and PBB congeners in soil from an electronics waste disposal site.
Wang MH, et al.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 83(6), 789-789 (2009)