Kluczowe dokumenty
33553-M
Pyridine
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
2.72 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
899 °F
granice wybuchowości
12.4 %
zanieczyszczenia
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.002% ammonia (NH3)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.01% piperidine (GC)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.2% 2-picoline (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: in accordance
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.03 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
ciąg SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Klucz InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)