Merck
33361
Supelco
Mepronil
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3′-Isopropoxy-2-methylbenzanilide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.34
Beilstein:
2381749
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
84-89 °C
przydatność
passes test for identity (NMR)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)Oc1cccc(NC(=O)c2ccccc2C)c1
InChI
1S/C17H19NO2/c1-12(2)20-15-9-6-8-14(11-15)18-17(19)16-10-5-4-7-13(16)3/h4-12H,1-3H3,(H,18,19)
Klucz InChI
BCTQJXQXJVLSIG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mepronil należy do klasy fungicydów karboksyamidowych, które wykazują silne działanie grzybobójcze wobec grzybów podstawczaków.
Zastosowanie
Mepronil może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w wodach naturalnych przy użyciu mikroekstrakcji w przepływie ciągłym (CFME) z wysokosprawną chromatografią cieczową z detekcją w ultrafiolecie (HPLC-UV).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Long Pan et al.
Water research, 124, 425-434 (2017-08-09)
The capacity of activated carbon particles with median diameters (D50s) of >∼1 μm for adsorption of hydrophobic micropollutants such as 2-methylisolborneol (MIB) increases with decreasing particle size because the pollutants are adsorbed mostly on the exterior (shell) of the particles owing
Handbook of Pesticide Toxicology, Two-Volume Set: Principles and Agents, Volume 1, 1(2) (2001)
Yi He et al.
Journal of chromatography. A, 1122(1-2), 7-12 (2006-05-24)
Continuous flow microextraction (CFME) combined with high-performance liquid chromatography-ultraviolet (HPLC-UV) detection has been applied to the analysis of five widely used pesticides, simazine, fensulfothion, etridiazole, mepronil and bensulide, present at trace levels in water samples. CFME employs a single organic
Xiao-Lei Zhu et al.
ChemMedChem, 9(7), 1512-1521 (2014-03-29)
Succinate-ubiquinone oxidoreductase (SQR, EC 1.3.5.1), also known as mitochondrial respiratory complex II or succinate dehydrogenase (SDH), catalyzes the oxidation of succinate to fumarate as part of the tricarboxylic acid cycle. SQR has been identified as a novel target of a large family