Merck
32942
Supelco
Robenidine-d8 hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1,3-Bis[(4-chlorobenzylidene)amino]guanidine-d8 monohydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D8H5Cl2N5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
Cl.[2H]c1c([2H])c(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D;
Klucz InChI
LTWIBTYLSRDGHP-YVXDQVGZSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek robenidyny-d8 jest solą deuterowanego analogu kokcydiostatyku, robenidyny.
Zastosowanie
Chlorowodorek robenidyny-d8 może być stosowany jako prekursor do przygotowania robenidyny-d8, która może być stosowana jako wzorzec analityczny do oznaczania robenidyny w jajach i paszy dla zwierząt metodą chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of fifteen coccidiostats in feed at carry-over levels using liquid chromatography-mass spectrometry.
Pietruk K, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 112(1-2), 50-59 (2015)
Development and validation of a multi-residue liquid chromatography-tandem mass spectrometry confirmatory method for eleven coccidiostats in eggs.
Galarini R, et al.
Analytica Chimica Acta, 700(1-2), 167-176 (2011)