Kluczowe dokumenty
32928
15-Acetyldeoxynivalenol
reference material
Synonim(y):
15-O-Acetyl-4-deoxynivalenol from Fusarium graminearum, 15-Acetoxy-3α,7α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@]12[C@H](O)C(=O)C(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@]34CO4
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-22-9(2)18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(19)14(24-11)17(15)7-23-17/h4,10-11,13-14,19,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
Klucz InChI
IDGRYIRJIFKTAN-HTJQZXIKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Pig urine and maize samples by high performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS).
- Milk samples by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?