Merck
32915
Supelco
Fumonisin B2-13C34 solution
~10 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C34H59NO14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
739.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
~10 μg/mL in acetonitrile: water
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
przesunięcie masy
M+34
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H]([13CH3])[13C@@H](O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)[13C@H]([13CH2][13C@@H]([13CH3])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13CH2][13C@H](O)[13C@H]([13CH3])N)O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
Klucz InChI
UXDPXZQHTDAXOZ-BMUNAYDHSA-N
Opis ogólny
This is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, Fumonisin B2. Both labelled and non-labelled single-component solutions are offered for precise quality control of food and feed.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Komentarz do analizy
purity : ≥97.0% (HPLC)
produkt powiązany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)