Kluczowe dokumenty
32899
Nonylphenol diethoxylate solution
5 μg/mL in acetone, technical, analytical standard
Synonim(y):
NP-2EO technical
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
technical
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
5 μg/mL in acetone
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Fish and shellfish by using high performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FLD).
- Wastewater and sewage sludge by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?