analytical standard
reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4OC(=O)C5=C(CCOC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h3,5-6,8,17H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
XWIYFDMXXLINPU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Animal feed by high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD), as well as quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) extraction method combined with ultra-high performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS).
- Eggs by QuEChERS extraction method followed by analysis using UHPLC with tandem mass spectrometry (MS/MS) operating on electrospray ionization interface (ESI) mode.
- Brazil nuts by immunoaffinity column (IAC) clean-up and HPLC-FLD
- Plant-based milk and dairy products by dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME), QuEChERS extraction method and HPLC-FLD.
Ostrzeżenie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
LC/MS/MS Analysis of Aflatoxins in Hops on Ascentis® Express 2.7 μm Phenyl-Hexyl after Cleanup Using Supel™ Tox AflaZea SPE
solution, 3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2), analytical standard
solution, 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard