Merck
32755
Supelco
Aflatoxin B2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.29
Beilstein:
1355115
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cc2O[C@H]3OCC[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
Klucz InChI
WWSYXEZEXMQWHT-WNWIJWBNSA-N
Opis ogólny
Aflatoksyny to mikotoksyny, które powstają w wyniku wtórnego metabolizmu różnych gatunków grzybów, takich jak Aspergillus, Penicillium i Fusarium.
Zastosowanie
AflatoksynaB2 może być stosowana jako wzorzec odniesienia do oznaczania aflatoksynyB2 w paszy dla zwierząt metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD), oraz metodą szybkiej, łatwej, taniej, skutecznej, wytrzymałej i bezpiecznej (QuEchERS) ekstrakcji połączonej z ultra wysokosprawną chromatografią cieczową o wysokiej rozdzielczości spektrometrii mas (UHPLC-HRMS), w jajach za pomocą metody ekstrakcji QuEchERS, a następnie analizy za pomocą UHPLC z tandemową spektrometrią mas (MS/MS) działającą w trybie interfejsu elektrorozpylania-jonizacji (ESI), w orzechach brazylijskich za pomocą kolumny immunopowinowactwa (IAC) i oczyszczania HPLC-FLD oraz w mleku i produktach mlecznych na bazie roślin za pomocą dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz (DLLME), metody ekstrakcji QuEchERS i HPLC-FLD.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Ostrzeżenie
Possibly carcinogenic.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Analytical method development and monitoring of Aflatoxin B1, B2, G1, G2 and Ochratoxin A in animal feed using HPLC with Fluorescence detector and photochemical reaction device.
Kim HJ, et al.
Cogent Food & Agriculture, 3(1), 1419788-1419788 (2017)
Rapid and automated analysis of aflatoxin M1 in milk and dairy products by online solid phase extraction coupled to ultra-high-pressure-liquid-chromatography tandem mass spectrometry.
Campone L, et al.
Journal of Chromatography A, 1428, 212-219 (2016)
Ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry for simultaneous analysis of aflatoxins B1, G1, B2, G2, zearalenone and its metabolites in eggs using a QuEChERS-based extraction procedure.
Li Y, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 7(10), 4145-4151 (2015)
Determination of Aflatoxins in Plant-based Milk and Dairy Products by Dispersive Liquid-Liquid Microextraction and High-performance Liquid Chromatography with Fluorescence Detection.
Hamed AM, et al.
Analytical Letters, 60(10), 1-10 (2018)
Extended validation of a sensitive and robust method for simultaneous quantification of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in Brazil nuts by HPLC-FLD.
Campos WEO, et al.
J. Food Compos. Anal., 60(10), 90-96 (2017)