Merck
32737
Supelco
Oxibendazole-d7
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl (5-propoxy-d7-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D7H8N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i1D3,3D2,6D2
Klucz InChI
RAOCRURYZCVHMG-JOMZKNQJSA-N
Opis ogólny
Oxibendazole-d7 is the deuterated analog of the benzimidazole anthelmintic drug, oxibendazole.
Zastosowanie
Oxibendazole-d7 may be used as an analytical standard for the determination of oxibendazole in milk samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectroscopy (UPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benzimidazole carbamate residues in milk: Detection by Surface Plasmon Resonance-biosensor, using a modified QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) method for extraction.
Keegan J, et al.
Analytica Chimica Acta, 654(2), 111-119 (2009)