Merck
32232
Supelco
6-Chloro-2,4-diamino-1,3,5-triazine-13C3
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3H4ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>320 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
N[13c]1n[13c](N)n[13c](Cl)n1
InChI
1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
FVFVNNKYKYZTJU-VMIGTVKRSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)