Merck
32051
Supelco
Propargite
PESTANAL®, analytical standard, technical mixture
Synonim(y):
2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl sulfite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.47
Beilstein:
6934289
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(OC2CCCCC2OS(=O)OCC#C)cc1
InChI
1S/C19H26O4S/c1-5-14-21-24(20)23-18-9-7-6-8-17(18)22-16-12-10-15(11-13-16)19(2,3)4/h1,10-13,17-18H,6-9,14H2,2-4H3
Klucz InChI
ZYHMJXZULPZUED-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Propargit, niesystemowy akarycyd, jest najczęściej stosowany w uprawach takich jak bawełna, winorośl, orzechy, herbata itp. do zwalczania inwazji fitofagicznych roztoczy.
Zastosowanie
Propargit został użyty jako wzorzec pestycydów do oznaczania pozostałości pestycydów z:
  • Próbki oliwy z oliwek przy użyciu metod GC-MS i HPLC-MS.
  • Ekstrakt z liści herbaty przy użyciu GC-ujemnej chemicznej spektrometrii mas z jonizacją (GC-NCI-MS) i UHPLC-tandemowej spektrometrii mas (UHPLC-MS/MS).
  • Ekstrakt z liści jabłoni przy użyciu metody HPLC.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
160.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71.4 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dissipation behavior of propargite--an acaricide residues in soil, apple (Malus pumila) and tea (Camellia sinensis).
Kumar V et.al.
Chemosphere, 58(6), 837-843 (2005)
Analysis of agricultural residues on tea using d-SPE sample preparation with GC-NCI-MS and UHPLC-MS/MS.
Zhang X
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(22), 11553-11560 (2010)
Determination of residual pesticides in olive oil by GC-MS and HPLC-MS after extraction by size-exclusion chromatography.
Barrek S
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 376(3), 355-359 (2003)
L Yu et al.
Journal of AOAC International, 80(3), 651-656 (1997-05-01)
A simple and rapid method was developed to detect o-phenylphenol, diphenylamine, and propargite in selected fruits and vegetables. Gas chromatography/mass spectrometry in the selective-ion monitoring mode was used to identify and quantitate the 3 residues. Residues were extracted with acetonitrile
B K Kang et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 82(2), 248-250 (2008-11-15)
Residues of propargite were estimated in brinjal fruits by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) following single application of Omite 57 EC @ 570 and 1140 g a.i./ha. The average initial deposits of propargite were observed to be 0.51 and 0.92