Kluczowe dokumenty
31229
Terbuthylazin-desethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Amino-4-tert-butylamino-6-chloro-1,3,5-triazine, Desethylterbutylazine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
clinical
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1
InChI
1S/C7H12ClN5/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)
Klucz InChI
LMKQNTMFZLAJDV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)