Merck
306495
Sigma-Aldrich
Acid Blue 129
Dye content 25 %
Synonim(y):
Atanyl Blue PRL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21N2NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.48
Numer w indeksie barw:
62058
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, 25%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
629 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].Cc1cc(C)c(Nc2cc(c(N)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c23)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C23H20N2O5S.Na/c1-11-8-12(2)21(13(3)9-11)25-16-10-17(31(28,29)30)20(24)19-18(16)22(26)14-6-4-5-7-15(14)23(19)27;/h4-10,25H,24H2,1-3H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1
Klucz InChI
RRETZLLHOMHNNB-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Cuamatzi-Flores et al.
PloS one, 14(1), e0209711-e0209711 (2019-01-05)
Dye-decolorizing peroxidase (DyP) from the white rot basidiomycete Pleurotus ostreatus is a heme peroxidase able to oxidize diverse substrates, including recalcitrant phenols and dyes. This study analyzed the effect of chemical dyes on P. ostreatus growth, DyP activity and the