Kluczowe dokumenty
27525
L-Citrulline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
L-Citrulline 4-methyl-7-coumarinylamide hydrobromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=O)ccc12
InChI
1S/C16H20N4O4.BrH/c1-9-7-14(21)24-13-8-10(4-5-11(9)13)20-15(22)12(17)3-2-6-19-16(18)23;/h4-5,7-8,12H,2-3,6,17H2,1H3,(H,20,22)(H3,18,19,23);1H/t12-;/m0./s1
Klucz InChI
XYOHUMXDURSJOW-YDALLXLXSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)