Merck
24587-M
Sigma-Aldrich
Petroleum ether
puriss., low boiling point hydrogen treated naphtha, meets analytical specification of DAB, bpmin. 75% 40-60 °C (min. 75%)
Synonim(y):
Petroleum benzin
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
bp:
40-60 °C (min. 75%)
Poziom jakości
klasa czystości
puriss.
Formularz
liquid
jakość
meets analytical specification of DAB
zanieczyszczenia
≤0.001% benzene (GC)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤2% n-hexane (GC)
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
bp
40-60 °C (min. 75%)
gęstość
0.642-0.656 g/mL at 20 °C
Opis ogólny
Petroleum ether is generally a mixture of various volatile, low boiling aliphatic hydrocarbon mixtures. It is commonly used as an extraction solvent for the extraction of hydrophobic lipids. It is also used in silica gel adsorption chromatographic methods for the purification of organic compounds.
Zastosowanie
  • Rozszyfrowanie kluczowych regulatorów ekstraktu eteru naftowego Inonotus hispidus zaangażowanych w działanie przeciwnowotworowe poprzez analizę całego transkryptomu i proteomu w modelu myszy z guzem H22...: W niniejszym badaniu zbadano działanie przeciwnowotworowe ekstraktu eteru naftowego z Inonotus hispidus przy użyciu analizy transkryptomu i proteomu w modelu mysim. Wyniki sugerują znaczącą aktywność przeciwnowotworową, podkreślając kluczowe szlaki regulacyjne zaangażowane w ten efekt (Li et al., 2022).
  • Nowatorska strategia oparta na ukierunkowanej metabolomice komórkowej do ilościowej oceny działania przeciwstarzeniowego i badania przesiewowego skutecznych ekstraktów z Erzhi Wan...: Badania wprowadzają ukierunkowane podejście metabolomiki komórkowej do oceny efektów przeciwstarzeniowych i przesiewania skutecznych ekstraktów z Erzhi Wan, przy czym ekstrakty eteru naftowego wykazują obiecujące wyniki w profilowaniu metabolomicznym (Feng et al., 2021).
  • Kompleksowe profile metabolomiczne, lipidomiczne i patologiczne ekstraktów z miąższu owoców baobabu (Adansonia digitata) u szczurów z cukrzycą...: Badanie to zapewnia szczegółową analizę profili metabolomicznych i lipidomicznych ekstraktów z miąższu owoców baobabu, w tym ekstrahowanych eterem naftowym, wykazując znaczący wpływ na szlaki metaboliczne u szczurów z cukrzycą (Mohammed et al., 2021).
  • Metabolomiczna ocena mechanizmów leżących u podstaw właściwości przeciw zwłóknieniu nerekekstraktu eteru naftowego z Amygdalus mongolica: Badania te oceniają właściwości przeciw zwłóknieniunerek ekstraktów eteru naftowego zAmygdalus mongolica przy użyciu technik metabolomicznych, identyfikując krytyczne zmiany metaboliczne związane z efektami terapeutycznymi (Gao et al., 2021).
  • Badanie metabolomiki osocza oparte na LC-MS dotyczące interwencyjnego wpływu różnych polarnych części głogu na zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u szczurów...: W badaniu wykorzystano metabolomikę opartą na LC-MS do oceny wpływu różnych ekstraktów głogu, w tym ekstraktów eteru naftowego, na zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u szczurów, zapewniając wgląd w szlaki biochemiczne, na które wpływają (Wang i in., 2021).
Inne uwagi
Pertains only in Germany: unversteuert
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The greening of solvents: Towards sustainable organic synthesis
Sheldon, Roger A
Current opinion in green and sustainable chemistry., 18, 13-19 (2019)