Kluczowe dokumenty
24385C
SAFC
EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium
Chemically defined, animal component-free, dry powder, suitable (for cell culture)
Produkcja farmaceutyczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
Poziom jakości
Formularz
dry powder
warunki przechowywania
protect from light
przydatność
suitable (for cell culture)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium is an animal origin-free, chemically defined cell culture medium for clinical and commercial manufacturing of viral vectors for gene and cell therapies. The medium is intended for processes implementing (polyethylenimine) PEI transfection reagents. EX-CELL CD HEK293 Viral Vector Medium is part of the VirusExpress® Lentiviral Production Platform and the medium of choice for VirusExpress 293T Lentiviral Production Cells (VP001). The medium is also suitable as a standalone solution for other HEK293 and HEK293T cell lines for AAV and lentiviral manufacturing. EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium has been formulated to support high suspension cell densities with minimal clumping, high transient transfection efficiency when used with PEI, and high viral titers in shake flask and stirred tank bioreactor formats. Viral vector production using this medium is a scalable, suspension process that does not require a media exchange or feed post-transfection.
EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium has been designed with long-term needs for manufacturing in mind, with a sustainable raw material supply chain, custom packaging options, and careful material and manufacturing process selection. The product is produced in an ISO9001-certified facility following the principles of cGMP according to IPEC-PQG.
Opakowanie
200 L and 50 L pack size in HDPE pail
Uwaga dotycząca przygotowania
EX-CELL CD HEK293 Viral Vector Medium Dry Powder Hydration Instructions: To prepare 1000mL Product: 1. Add 20.41 grams product and 2.0 grams Sodium Bicarbonate to 800mL purified water. 2. Continually stir for 30 minutes. 3. Adjust the pH to a range of 7.0-7.2 using 5N NaOH. Stir for 5 mins. 4. QS to final volume 1000mL with purified water. Use for pH, osmolality, and solubility.
Informacje prawne
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VirusExpress is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.