Key Documents
24137-M
2-Propanol
≥99.5% (GC), puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
product name
2-Propanol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC)
gęstość pary
2.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
750 °F
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
zanieczyszczenia
acidity or alkalinity, complies
benzene and related subst., complies
peroxides, complies
residual solvents, complies
≤0.0001% benzene
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377-1.378
tw
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.0001%
absorpcja
in accordance
przydatność
complies for appearance of solution
complies for identity
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Component in a binary mixture for the determination of vapor-liquid equilibrium data.
- Disinfectant in research labs.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?