Key Documents
21856
Carbonate ionophore IV solution
in THF (50 mg/0.5 mL), Selectophore™
Synonim(y):
4-Butyl-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
linia produktu
Selectophore™
stężenie
in THF (50 mg/0.5 mL)
ciąg SMILES
CCCCc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(16)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
XIVOMWSWGCFRNB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?