Kluczowe dokumenty
213519
Pyronin Y
certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission, Dye content 50 %
Synonim(y):
Pyronin G, Pyronin J
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified by the Biological Stain Commission
Poziom jakości
agency
certified by the BSC
Formularz
powder or crystals
skład
Dye content, 50%
mp
250-260 °C (lit.)
λmaks.
548 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3Oc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Przydatność
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?