Kluczowe dokumenty
21316
Hamilton® Microliter syringe, cemented needle
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
26s ga (cone tip)
Właściwości
needle type N (cemented needle)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80389
dł. igły
43 mm (1.71 in.)
pojemność
10 μL
kompatybilność
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Opis ogólny
Strzykawka Hamilton jest dostępna w wersji gazoszczelnej, która minimalizuje wymianę gazową w analizie GC. Zapewnia dokładne podawanie objętości. Tłok jest w większości niezrównany. Strzykawki mogą być wymienne lub cementowane. Cementowane mają mniejszą objętość martwą i krótszą żywotność.
Hamilton′s Microliter syringe is to be used for liquid injection. This syringe is made of with a glass barrel with a hand-fitted stainless steel plunger. The plunger is individually fitted to its matching syringe barrel.
The plunger is not to be used with any other syringe.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)