Kluczowe dokumenty
198099
Methyl violet 2B
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC
Synonim(y):
Basic Violet 1
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified by the Biological Stain Commission
Poziom jakości
agency
certified by the BSC
Formularz
crystalline powder
skład
Dye content, 75%
metody
microbe id | staining: suitable
mp
137 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
584 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
Klucz InChI
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Przydatność
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Klebsiella pneumoniae from Enterobacter aerogenes and Other
Gram-Negative Organisms
consensus in SUMO fusion expression system
in E.coli