Kluczowe dokumenty
194832
Dithizone
ACS reagent, ≥85.0%
Synonim(y):
Diphenylthiocarbazone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥85.0%
pozostałość po prażeniu
≤0.3%
mp
168 °C (dec.) (lit.)
ślady kationów
heavy metals: ≤0.002%
stosunek absorbancji
A ≥1.55
ciąg SMILES
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Klucz InChI
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the cloud point preconcentration step, before the trace level quantification of silver by flame atomic absorption spectrometry.
- Preparation of hexadecyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) capped gold nanoparticles (AuNPs). This reagent was useful for the colorimetric detection of heavy metal ions.
- As a zinc chelating ligand for the extraction of zinc in bovine serum.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?