Merck
18189
Supelco
2,4-Dinitrophenylhydrazine hydrochloric acid solution
for TLC derivatization, ~0.005 M in ethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.14
Beilstein:
615586
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
~0.005 M in ethanol
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.374
gęstość
0.843 g/mL at 20 °C
przydatność
in accordance for application
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
Klucz InChI
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-Dinitrophenylhydrazine hydrochloric acid solution is a derivatization reagent.
Zastosowanie
2,4-dinitrophenylhydrazine HCl solution was used in detecting Artemisinin derivatives usingf TLC silica gel sheets. It may be used in determination of carbonyl groups. It may also be used in a procedure for coating in situ silica gel with prepacked cartridges.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Fields et al.
The Biochemical journal, 121(4), 587-589 (1971-02-01)
A method is described for determining carbonyl groups that is especially suitable for use with proteins and peptides. It involves the determination of the extinction at 370nm of a sample solution after adding 2,4-dinitrophenylhydrazine. The reaction of 2,4-dinitrophenylhydrazine with pyruvoylglycine
Jean-Robert Ioset et al.
PloS one, 4(9), e7270-e7270 (2009-10-01)
Malaria continues to be one of the major public health problems in Africa, Asia and Latin America. Artemisinin derivatives (ARTs; artesunate, artemether, and dihydroartemisinin) derived from the herb, Artemisia annua, are the most effective antimalarial drugs available providing rapid cures.
S B Tejada
International journal of environmental analytical chemistry, 26(2), 167-185 (1986-01-01)
A procedure for coating in situ silica gel in prepacked cartridges with 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) acidified with hydrochloric acid is described. The coated cartridge was compared with a validated DNPH impinger method for sampling organic carbonyl compounds (aldehydes and ketones) in
Ravi Ch Bollineni et al.
Journal of proteomics, 74(11), 2351-2359 (2011-06-15)
Reactive oxygen species (ROS) can oxidize proteins at almost any amino acid residue. Whereas some modifications are reversible within the cells, the higher oxidation states are especially irreversible. These irreversible post translational modifications are widely used as biomarkers of oxidative
María Linares et al.
Journal of proteome research, 10(4), 1719-1727 (2011-01-18)
Oxidative stress plays a critical role in the pathogenesis of a number of diseases. The carbonyl end products of protein oxidation are among the most commonly measured markers of oxidation in biological samples. Protein carbonyl functional groups may be derivatized