Kluczowe dokumenty
17776
Selektywny suplement chlortetracykliny
suitable for microbiology
Synonim(y):
Chlortetracycline, Chlorotetracycline
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Penicillium spp.
ciąg SMILES
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4C3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31)/t7-,8-,15-,21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
CYDMQBQPVICBEU-XRNKAMNCSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?