Kluczowe dokumenty
15336
Lead ionophore II
Selectophore™
Synonim(y):
MBDiBDTC, S,S′-Methylenebis(N,N-diisobutyldithiocarbamate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
linia produktu
Selectophore™
Formularz
solid
mp
70-71 °C
ciąg SMILES
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C19H38N2S4/c1-14(2)9-20(10-15(3)4)18(22)24-13-25-19(23)21(11-16(5)6)12-17(7)8/h14-17H,9-13H2,1-8H3
Klucz InChI
ZHJPGLVVCSNIEG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)