Merck
12115
Sigma-Aldrich
Benzidine
purum p.a., ≥98.0% (N)
Synonim(y):
4,4′-Diaminobiphenyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
Beilstein:
742770
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (N)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2
Klucz InChI
HFACYLZERDEVSX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... UGT1A4(54657)
Zastosowanie
Benzidine can be used to study bioactive small molecules and cell biology. Benzidine has been used to determine pollen viability and stigma receptivity of Angelica dahurica. Benzidine has also been used to study cross-linking of horseradish peroxidase adsorbed on polycationic films.
for spectrophotometric determination of CN-, NO2-, ClO3-, SO42-
Inne uwagi
Reagent for the det. of blood; Reagent for the det. of peroxidases.; Reagent for the spectrophotometric det. of CN-, NO2-, ClO3-, etc.
Sales restrictions may apply
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
THE BENZIDINE TEST: A CRITICAL REVIEW.
B J CULLIFORD et al.
Journal of forensic sciences, 9(1), 175-191 (1964-01-01)
J.L. Royer et al.
Analytical Letters, 6, 619-619 (1973)
E.A. Burns
Analytical Chemistry, 32, 1800-1800 (1960)
Brian J Pak et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(8), e3002-e3002 (2014-08-08)
Strongyloidiasis is a persistent human parasitic infection caused by the intestinal nematode, Strongyloides stercoralis. The parasite has a world-wide distribution, particularly in tropical and subtropical regions with poor sanitary conditions. Since individuals with strongyloidiasis are typically asymptomatic, the infection can
G Choudhary
Chemosphere, 32(2), 267-291 (1996-01-01)
Benzidine, an odorless, white to slightly reddish-white crystalline organic compound, is an environmental contaminant that has been identified at about 30 National Priorities List (NPL) hazardous waste sites in the United States. In the environment, it is usually found attached