Kluczowe dokumenty
12102
Chloramine T trihydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 98-103%
Synonim(y):
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98-103%
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
ortho compounds, complies
≤2% insoluble in ethanol
pH
8-10 (20 °C, 5%)
mp
167-170 °C (lit.)
przydatność
complies for appearance of solution
ciąg SMILES
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
Klucz InChI
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
377.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
192 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?