Kluczowe dokumenty
1.01193
Sigma-Aldrich
MagPrep® Silica Particles
About This Item
Kod UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
gęstość
1.04 g/cm3 at 20 °C
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
Appearance: black suspension
Magnetic Response: 1 - 20 s
Settling time: ≥ 5 min
RNases: not detectable
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Particlesurface (BET): 14 - 25 m²/g
For research use only
Informacje prawne
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)