10107BC
1-2 Test® Kit
suitable for Immuno-diffusion assays for Food and Beverages applications
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
10276,
agency
AOAC® 989.13 (OMA)
linia produktu
1-2 Test®
okres trwałości
6‑13 mo.
opakowanie
pkg of 72
producent / nazwa handlowa
1-2 Test®
BioControl Systems 10107-72
moc wejściowa
food(s)
Zastosowanie
food and beverages
pathogen testing
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Salmonella spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Komponenty
- Test Units
- Antibody
- Iodine-Iodide solution
- Test trays
Zasada
Metoda testowania
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Salmonella przechodzi przez cały łańcuch żywnościowy, od paszy dla zwierząt, przez produkcję podstawową, aż do gospodarstw domowych lub zakładów gastronomicznych.