Merck
09743
Supelco
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
standard for GC
Synonim(y):
BM blue, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus, TMB substrate
About This Item
Wzór liniowy:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.34
Beilstein:
2808541
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
standard for GC
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
166-171 °C
168-171 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Klucz InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyna (TMB) jest nierakotwórczym substytutem benzydyny (negatywny wynik testu Amesa) nadającym się jako substrat peroksydazy do stosowania w procedurach ELISA. Substrat wytwarza rozpuszczalny produkt końcowy, który ma bladoniebieski kolor i może być odczytywany spektrofotometrycznie przy 370 lub 620-650 nm. Reakcję TMB można zatrzymać za pomocą 2 M H2SO4 (co powoduje żółty kolor) i odczytać przy 450 nm. Czuły i specyficzny odczynnik do wykrywania krwi, oznaczania hemoglobiny, oznaczania peroksydaz.
3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyna może być stosowana jako substrat do analizy diklofenaku w próbkach wody oraz dekstrometorfanu i jego głównego metabolitu dekstrometorfanu w próbkach moczu przy użyciu testu immunoenzymatycznego (ELISA) i chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).
Inne uwagi
Ten produkt zostanie wycofany, alternatywny produkt można znaleźć tutaj:
860336.
Standard for determining aromatic amines released from azo-dyes in commodities
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G. Rohm et al.
GIT Labor-Fachzeit., 1080-1080 (1997)
Ronit Mazor et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8571-8576 (2014-05-07)
Nonhuman proteins have valuable therapeutic properties, but their efficacy is limited by neutralizing antibodies. Recombinant immunotoxins (RITs) are potent anticancer agents that have produced many complete remissions in leukemia, but immunogenicity limits the number of doses that can be given
Michael F Sharp et al.
Molecular immunology, 62(1), 77-85 (2014-06-29)
Fish allergy is a common food allergy, with prevalence rates in the general population ranging between 0.2% and 2.3%. In both adults and children fish ranks in the top eight foods known to cause IgE mediated food allergy. Fish allergy
Per A Larsson et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 205-209 (2012-09-27)
A new method for detection of viruses has been developed. The entire assay can be performed within 2h, and consists of a polyelectrolyte-multilayer-modified cellulosic filter paper combined with immunodetection. The M13 bacteriophage was used as a model virus. A visual
Miriam Reuschenbach et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 63(12), 1251-1259 (2014-08-22)
Humoral immune responses against tumor antigens are studied as indirect markers of antigen exposure and in cancer vaccine studies. An increasing number of tumor antigens potentially translated from mutant genes is identified by advances in genomic sequencing. They represent an