06999
Conductivity Standard
conductivity 500 μS/cm at 25 °C, ≤2.5% KCl (T)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
≤2.5% KCl (T)
przewodność
495.0-505.0 μS/cm at 25 °C
gęstość
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Opis ogólny
Zastosowanie
- Walidacja metody UPLC-TQD-MS/MS: W badaniu opracowano metodę ultrawydajnej chromatografii cieczowej z tandemową kwadrupolową spektrometrią mas (UPLC-TQD-MS/MS), wykorzystującą wzorce przewodnictwa do precyzyjnej kontroli jakości zawartości alkaloidów w żywności i suplementach diety zawierających Lepidium meyenii (Maca). Aplikacja ta podkreśla rolę wzorców przewodnictwa w zapewnieniu farmaceutycznej dokładności i niezawodności w badaniach biotechnologicznych (Le NT et al., 2024).
- Analiza składników chemicznych: Badania nad składnikami chemicznymi proszku Gastrodia tuber hallimasch zostały ułatwione dzięki zastosowaniu precyzyjnych wzorców przewodnictwa w analizie UHPLC-Q-Orbitrap HRMS i HPLC, podkreślając ich kluczową rolę w utrzymaniu identyfikowalności i dokładności w zastosowaniach biotechnologicznych (Wu Y et al., 2024).
- Zastosowania farmaceutyczne Castanea sativa: Badanie potencjalnych zastosowań spożywczych i farmaceutycznych ekstraktu z drewna Castanea sativa wykazało wykorzystanie certyfikowanych standardów przewodności do oceny jakości ekstraktu. Badania te pokazują przydatność standardów przewodności w opracowywaniu biochemicznie identyfikowalnych rozwiązań do badań naukowych (Žitek Makoter T et al., 2024).
- Modelowanie biofarmaceutyczne: W raporcie podsumowującym warsztaty z 2023 r. na temat modelowania biofarmaceutycznego opartego na fizjologii (PBBM) omówiono integrację wzorców przewodności w biofarmaceutyce, wskazując na ich istotną rolę w poprawie jakości produktów leczniczych i zgodności z przepisami w sektorach farmaceutycznym i biotechnologicznym (Mackie C i in., 2024).
Standardowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?