Kluczowe dokumenty
06939
(S)-Boc-2-methyl-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionic acid, Boc-2-methyl-D-β-phenylalanine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white
mp
158-160 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cc1ccccc1[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-5-6-8-11(10)12(9-13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
WWDMSBGBNGEQDH-LBPRGKRZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)