Merck
05585
Supelco
Sulcotrione-d4 (benzoyl-3-d,mesyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-[2-Chloro-4-(methyl-d3-sulfonyl)benzoyl-3-d]-1,3-cyclohexanedione, Sulcotrione-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D4H9ClO5S
Masa cząsteczkowa:
332.79
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Sulcotrione-d4(benzoilo-3-d,mesyl-d3) jest znakowanym izotopowo analogiem herbicydu typu triketonowego, sulcotrione, szeroko stosowanego do zwalczania i zapobiegania dzikiej trawie i chwastom w rolnictwie.
Zastosowanie
Związki znakowane izotopami są coraz częściej wykorzystywane w spektrometrii mas z rozcieńczeniem izotopowym (IDMS) do ilościowej analizy pestycydów. Główną zaletą stosowania techniki IDMS jest to, że związki znakowane izotopami mają prawie takie same właściwości fizyczne jak ich nieznakowane analogi, a zatem wykazują identyczne zachowanie podczas procesu przygotowania próbki. Pomaga to w przezwyciężeniu problemów związanych z efektami matrycy, które zazwyczaj występują w zwykłej analizie LC-MS/GC-MS, potencjalnie skutkując stronniczymi wynikami. Poprzez dodanie do próbki przed jej przygotowaniem analogu znakowanego izotopem, można określić i skompensować utratę analitu, która prowadzi do efektów matrycy.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)