Merck
04622
Supelco
Octyl acetate
analytical standard
Synonim(y):
Acetic acid octyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
5.9 (vs air)
Próba
≥98.5% (GC)
temp. samozapłonu
515 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
8.14 %
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.418-1.421
bp
211 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octan oktylu jest estrem alifatycznym. Występuje jako składnik olejków eterycznych pochodzących z różnych owoców i jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym ze względu na jego zdolność do nadawania charakterystycznego cytrusowego aromatu.
Zastosowanie
Octan oktylu może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w próbkach wina i soku pomarańczowego technikami opartymi na chromatografii.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
189.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anti-inflammatory and analgesic properties of Heracleum persicum essential oil and hydroalcoholic extract in animal models
Hajhashemi V, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 124(3), 475-480 (2009)
Filippo Maggi et al.
Natural product research, 28(17), 1354-1363 (2014-04-05)
The essential oil obtained from the fruits of hogweed (Heracleum sphondylium subsp. ternatum) growing in central Apennines (Italy) was analysed for chemical composition by gas chromatographic-flame ionisation detector (GC-FID) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The oil was composed mainly of
Liang Meng et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 989, 46-53 (2015-03-25)
Two microextraction techniques based on hollow fiber liquid-phase microextraction (HF-LPME) and ultrasound-assisted low-density solvent dispersive liquid-liquid microextraction (UA-LDS-DLLME) had been applied for the determination of drugs of abuse (methamphetamine, amphetamine, 3,4-methylenedioxymethamphetamine, 3,4-methylenedioxyamphetamine, methcathinone, ketamine, meperidine, and methadone) in urine and
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes