Kluczowe dokumenty
03880590
Luteolin
primary reference standard
Synonim(y):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
mp
~330 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
Klucz InChI
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)