Merck
03830
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monosalicylate
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4COOCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Beilstein:
2255685
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
n20/D 1.549
bp
166 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
Klucz InChI
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
339.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
171 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miroslav Kucera et al.
Arzneimittel-Forschung, 53(12), 850-856 (2004-01-22)
A combination of the active agents arnica and hydroxyethyl salicylate (HES) in ethanolic solution (Sportino Acute Spray) is cutaneously applied for the treatment of sports injuries and diseases of the locomotor apparatus. The aim was to examine the efficacy and
Contact dermatitis from anti-inflammatory gel containing hydroxyethyl salicylate.
J Horak et al.
Contact dermatitis, 47(2), 120-121 (2002-11-29)
Contact dermatitis from hydroxyethyl salicylate.
C Reichert et al.
Contact dermatitis, 33(4), 275-276 (1995-10-01)
S E Cross et al.
British journal of clinical pharmacology, 46(1), 29-35 (1998-08-05)
The penetration of active ingredients from topically applied anti-inflammatory pharmaceutical products into tissues below the skin is the basis of their therapeutic efficacy. There is still controversy as to whether these agents are capable of direct penetration by diffusion through
Allergic contact dermatitis from a veterinary antiinflammatory gel containing 2-hydroxyethyl salicylate.
Susana Córdoba et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 22(3), 171-172 (2011-05-17)