Key Documents
03761
Fumaric acid
tested according to USP/NF
Synonim(y):
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid, Acidum fumaricum
About This Item
Polecane produkty
agency
tested according to USP/NF
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.7 mmHg ( 165 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
fine crystals
powder
temp. samozapłonu
1364 °F
granice wybuchowości
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
523.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
273 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?