Merck
01916
Millipore
Agar
suitable for microbiology
Synonim(y):
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Wzór liniowy:
(C12H18O9)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Postać
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
strata
≤10% loss on drying
pH
6-7.5 (1.5% in gel, after autoclaving )
mp
85-89 °C
temp. przejścia
gel point 34-36 °C
siła żelu
≥800 g/cm2Nikkan, after autoclaving
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤2.75%
ślady kationów
Ca: ≤500 ppm
Mg: ≤200 ppm
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Klucz InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Zastosowanie
This agar is a mxture of Gelidium agar and a small amount of Gracilaria agar. It gives a very clear gel and shows the same good charakteristics as the typical pure Gelidium agar.
Komentarz do analizy
Toxic substances: absence
Nephelosi/after autoclaving NTU <8
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)