Merck
01517
Supelco
N-Cinnamoyl-N-debenzoylpaclitaxel
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Zanieczyszczenie O paklitakselu (PhEur)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H53NO14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
879.94
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
rodzina API
paclitaxel
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CC(O[C@]12[C@@]3([H])[C@@H]([C@]4(C(C)(C([C@H](C([C@@]3([C@H](C[C@@]1([H])OC2)O)C)=O)OC(C)=O)=C([C@H](C4)OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(/C=C/C6=CC=CC=C6)=O)=O)C)C)O)OC(C7=CC=CC=C7)=O)=O
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)